Learn More
5-Bromovalerato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439376 100 g 100 g
11419376 5 g 5 g
11429376 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19072.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5454-83-1 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
It is employed as an intermediate in the production of Apixaban .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario en la producción de Apixaban.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5454-83-1
Fórmula molecular C6H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 195.06
Número MDL MFCD00000265
Clave InChI RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79557
Nombre IUPAC metil 5-bromopentanoato
SMILES COC(=O)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromovalerate
Densidad 1.363
Punto de ebullición 79°C to 80°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 100 g
Beilstein 1749649
Sinónimo methyl 5-bromovalerate, 5-bromovaleric acid methyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl .omega.-bromopentanoate, 5-bromopentanoic acid methyl ester, 5-bromo-pentanoic acid methyl ester, methyl omega-bromopentanoate, methyl5-bromovalerate, valeric acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl-5-bromovalerate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.06
Porcentaje de pureza 97%