Learn More
5-Bromopirimidina-2-carboxilato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497858 1 g 1 g
15407868 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497858 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61339.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89581-38-4 | Molecular Formula: C6H5BrN2O2 | Molecular Weight: 217.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89581-38-4
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 217.02
Número MDL MFCD11111606
Clave InChI XILAKTMDKMVJQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, methyl-5-bromo-2 pyrimidine carboxylate, 5-bromo-pyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 2-pyrimidinecarboxylicacid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid methyl ester, acmc-20dmbr, pubchem21032, methyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, methyl 5-bromanylpyrimidine-2-carboxylate
PubChem CID 45790831
Nombre IUPAC 5-bromopirimidina-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=NC=C(Br)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido