Learn More
5-bromopiridina-2-carboxilato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457096 5 g 5 g
11447096 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25415.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromopiridina-2-carboxilato de metilo se utiliza como producto intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29682-15-3
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD04112493
Clave InChI JEURNBCYNWNADN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-bromopicolinate, 5-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl5-bromopicolinate, pubchem10589, 5-bromopyridine-2-carboxylicacidmethylester, acmc-1cjr7
PubChem CID 7016458
Nombre IUPAC metil 5-bromopiridina-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.03
Porcentaje de pureza ≥98%