Learn More
5-bromonicotinato de metilo, TRC
Código de producto. 30478811
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478811 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30478811 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2961081G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromonicotinate
CAS 29681-44-5
Fórmula molecular C7 H6 Br N O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cncc(Br)c1
Nombre IUPAC metil 5-bromopiridina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 216.032
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.958