Learn More
5-bromonicotinato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-bromonicotinate |
| CAS | 29681-44-5 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Br N O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cncc(Br)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 5-bromopiridina-3-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 216.032 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.958 |