Learn More
5-bromonicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11459946 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11459946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20908.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Sustrato utilizado en una arilación de acetona catalizada por paladio y asistida por microondas como su enol éter TMS.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Sustrato utilizado en la arilación catalizada de paladio asistida por microondas de acetona como su éter de TMS de enol.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes.Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromonicotinate
CAS 29681-44-5
Punto de fusión 96°C to 98°C
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Número MDL MFCD00173668
Cantidad 25 g
Sinónimo methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester
Información de solubilidad Slightly soluble aq. soln..
Clave InChI AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CN=CC(Br)=C1
Nombre IUPAC metil 5-bromopiridina-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 216.03
PubChem CID 699336
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza 97%