Learn More
Metil 5-bromofurano-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30479573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479573 100 mg 100 miligramos
30480523 500 mg 500 miligramos
30469100 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30479573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM296140100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2527-99-3
Fórmula molecular C6 H5 Br O3
Peso molecular (g/mol) 205.006
Nombre IUPAC 5-Bromofurano-2-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)c1oc(Br)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.942