Learn More
5-Bromo-6-cloronicotinato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate |
| Punto de fusión | 76°C to 79°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 4403950 |
| Sinónimo | methyl 5-bromo-6-chloronicotinate, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl-5-bromo-6-chloronicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro-, methyl ester, methyl 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylate, zlchem 1175, 3-bromo-4-chloro-benzoicacidmethylester, pubchem12980, acmc-1bdei, methyl5-bromo-6-chloronicotinate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.48 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |