Learn More
5-Bromo-6-cloronicotinato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482079 5 g 5 g
15472079 1 g 1 g
15492079 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482079 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64754.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78686-77-8 | C7H5BrClNO2 | 250.476 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78686-77-8
Fórmula molecular C7H5BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 250.476
Número MDL MFCD03844855
Clave InChI WINGWVOUOFMOJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2764313
Nombre IUPAC 5-bromo-6-cloropiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(N=C1)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromo-6-chloronicotinate
Punto de fusión 76°C to 79°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4403950
Sinónimo methyl 5-bromo-6-chloronicotinate, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl-5-bromo-6-chloronicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro-, methyl ester, methyl 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylate, zlchem 1175, 3-bromo-4-chloro-benzoicacidmethylester, pubchem12980, acmc-1bdei, methyl5-bromo-6-chloronicotinate
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido