Learn More
Metil 5-bromo-4-cloronicotinato, TRC
Código de producto. 30480621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480621 500 mg 500 miligramos
30467577 1 g 1 g
30465678 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294533500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256808-62-4
Fórmula molecular C7H5NO2ClBr
Peso molecular (g/mol) 250.47
Sinónimo Methyl 5-Bromo-4-chloro-3-pyridinecarboxylate
Nombre IUPAC metil-bromo-4-cloropiridina-3-carboxilato
SMILES COC(=O)c1cncc(Br)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-Bromo-4-Chloronicotinate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-10-3-5(8)6(4)9/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.9192