Learn More
5-bromo-4-cloro-2-fluorobenzoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate |
| CAS | 951884-02-9 |
| Fórmula molecular | C8H5BrClFO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BrClFO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)11/h2-3H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Br)c(Cl)cc1F |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-4-cloro-2-fluorobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 267.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.9145 |