Learn More
5-Bromo-2-(metiltio)pirimidina-4-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448906 5 g 5 g
15458906 250 mg 250 miligramos
15438906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15448906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64417.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50593-91-4 | Molecular Formula: C7H7BrN2O2S | Molecular Weight: 263.11 g/mol
It can be used as pharmaceutical raw material and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar como materia prima en productos farmacéuticos y como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (0,42 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50593-91-4
Fórmula molecular C7H7BrN2O2S
Peso molecular (g/mol) 263.11
Número MDL MFCD05664428
Clave InChI MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794729
SMILES COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Punto de fusión 61°C to 64°C
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 910703
Información de solubilidad Slightly soluble in water (0.42g/L).
Nombre IUPAC metil 5-bromo-2-(metilsulfanil)pirimidina-4-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido