Learn More
Metil 5-bromo-2-(metilsulfanil)-4-pirimidincarboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10317644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10317644 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10388813 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01274DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 50593-91-4
Fórmula molecular C7H7BrN2O2S
Peso molecular (g/mol) 263.11
Número MDL MFCD05664428
Clave InChI MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794729
SMILES COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC metil 5-bromo-2-(metilsulfanil)pirimidina-4-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.11
Porcentaje de pureza 97%