Learn More
5-Bromo-2-metoxinicotinato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444470 1 g 1 g
11434470 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444470 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50066.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122433-41-4
Fórmula molecular C8H8BrNO3
Peso molecular (g/mol) 246.06
Número MDL MFCD08064227
Clave InChI OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14371729
Nombre IUPAC 5-bromo-2-metoxipiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, 5-bromo-2-methoxy-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, pubchem22054, acmc-209akv, methyl5-bromo-2-methoxynicotinate, methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.06
Porcentaje de pureza 97%