Learn More
5-Bromo-2-furoato de metilo, 97 %
Código de producto. 11438887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438887 1 g 1 g
11448887 5 g 5 g
11458887 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20524.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205,007 g/mol
Se utiliza en la preparación de hidroquinona bis(2-carbometoxi-5-furil éter).
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se utiliza en la preparación de bis(2-carbometoxi-5-éter furílico) de hidroquinona.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes y bases. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2527-99-3
Fórmula molecular C6H5BrO3
Número MDL MFCD00092313
Clave InChI FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
PubChem CID 599633
Nombre IUPAC 5-Bromofurano-2-carboxilato de metilo
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromo-2-furoate
Punto de fusión 62°C to 65°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)Br
Peso molecular (g/mol) 205.007
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.01
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación