Learn More
5-Bromo-2-cloronicotinato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472149 100 g 100 g
15452149 5 g 5 g
15462149 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64791.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78686-79-0 | C7H5BrClNO2 | 250.476 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78686-79-0
Fórmula molecular C7H5BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 250.476
Número MDL MFCD03844848
Clave InChI MOMQDEDQGJAKII-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763343
Nombre IUPAC 5-bromo-2-cloropiridina-3-carboxilato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(=CN=C1Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
Punto de fusión 48°C to 53°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 4394169
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
Sinónimo methyl 5-bromo-2-chloronicotinate, methyl5-bromo-2-chloronicotinate, 5-bromo-2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 5-bromo-2-chloronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-chloro-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carboxylate, 5-bromo-2-chloro-3-methoxycarbonyl pyridine, pubchem12966, acmc-209pf0
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido