Learn More
5-Bromo-2,2-dimetoxipentanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Bromo-2,2-dimethoxypentanoate |
| CAS | 85864-31-9 |
| Fórmula molecular | C13 H28 O4 S4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-2,2-dimethoxypentanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H28O4S4/c1-20(14,15)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-19-21(2,16)17/h3-13H2,1-2H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SCCCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1,11-bis(metilsulfonilsulfanil)undecano |
| Peso molecular (g/mol) | 376.619 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.087 |