Learn More
5-Bromo-1H-pirazol-3-carboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 1328893-17-9 |
| Fórmula molecular | C5 H5 Br N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5BrN2O2/c1-10-5(9)3-2-4(6)8-7-3/h2H,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | COC(=O)c1cc(Br)n[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-1H-pirazol-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 205.009 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.953 |