Learn More
Metil 5-bromo-1-benzotiofeno-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10503403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10503403 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10239932 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10503403 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00965DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 7312-11-0
Fórmula molecular C10H7BrO2S
Peso molecular (g/mol) 271.128
Número MDL MFCD05662034
Clave InChI XDYVZHUZZZKQOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic methyl ester, maybridge4_002488, methyl 5-bromobenzo b thiophen-2-carboxylate, methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2carboxylate, methyl 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-bromobenzothiophene-2-carboxylate, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2824065
Nombre IUPAC metil 5-bromo-1-benzotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.13
Porcentaje de pureza 97%