Learn More
(5-benzoil-1-metil-1H-bencimidazol-2-il)carbamato de metilo, Mikromol™
Descripción
(5-Benzoil-1-metil-1H-benzimidazol-2-il)carbamato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| CAS | 132119-11-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H15 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mebendazole Imp. D (EP), Mebendazole USP Related Compound D, Mebendazole USP RC D, Methyl (5-Benzoyl-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Related Compound D, Mebendazole Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N3O3/c1-20-14-9-8-12(15(21)11-6-4-3-5-7-11)10-13(14)18-16(20)19-17(22)23-2/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,22) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(5-benzoil-1-metilbencimidazol-2-il)carbamato de metilo |
| Mostrar más |