Learn More
Clorhidrato de 5-aminopentanoato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-Aminopentanoate Hydrochloride |
| CAS | 29840-56-0 |
| Fórmula molecular | C6H13NO2 . (HCl) |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Methyl 5-Aminovalerate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-9-6(8)4-2-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)CCCCN |
| Nombre IUPAC | metil 5-aminopentanoato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 167.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0713 |