Learn More
5-Amino-2-metilbenzoato de metilo, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498228 25 g 25 g
15408238 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61671.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18595-12-5 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18595-12-5
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD08752568
Clave InChI JNPZKGOLYSCSEL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15049977
Nombre IUPAC methyl 5-amino-2-methylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=C(C)C=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-amino-2-methylbenzoate
Punto de fusión 39°C to 40°C
Color Marrón a rojo
Cantidad 25 g
Beilstein 2716876
Sinónimo 5-amino-2-methyl-benzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methylbenzoic acid methyl ester, 5-amino-2-methyl benzoic acid methyl ester, benzoic acid,5-amino-2-methyl-, methyl ester, benzoic acid, 5-amino-2-methyl-, methyl ester, 2-methyl-5-aminobenzoicacidmethylester, methyl 5-amino-o-toluate, methyl 2-methyl-5-aminobenzoate, methyl 3-amino-6-methylbenzoate, methyl 5-amino-2-methyl-benzoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido