Learn More
Metil 5-amino-2-furoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342306 5 g 5 g
11332306 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342306 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05958.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22600-30-2 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22600-30-2
Fórmula molecular C6H7NO3
Peso molecular (g/mol) 141.126
Número MDL MFCD00051661
Clave InChI KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-amino-2-furoate, methyl5-amino-2-furoate, 5-aminofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, methyl 5-amino-2-furate, acmc-1cq6f, methyl-2-amino-5-furoate, 2-amino-5-methoxycarbonylfuran, methyl5-aminofuran-2-carboxylate
PubChem CID 5072225
Nombre IUPAC metil 5-aminofurano-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-amino-2-furoate
Punto de fusión 131°C to 135°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1365799
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.13
Porcentaje de pureza 98%