Learn More
Metil-5-amino-1-benzotiofen-2-carboxilato, Thermo Scientific™
Código de producto. 10758423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10758423 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10209932 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10048793 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10758423 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00936CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 20699-85-8
Fórmula molecular C10H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 207.247
Clave InChI SIMBULBEQVHFPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824064
Nombre IUPAC metil 5-amino-1-benzotiofen-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo methyl 5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-aminothionaphthene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-aminobenzothiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, maybridge3_004413, methyl 5-aminobenzo b thiophene-carboxylate, methyl5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, methyl-5-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-amino-1-benzo b thiophene-2-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 97%