Learn More
Metil-5-amino-1-benzotiofen-2-carboxilato, Thermo Scientific™
Código de producto. 10209932
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10209932 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10758423 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10048793 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10209932 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00936DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20699-85-8
Fórmula molecular C10H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 207.247
Clave InChI SIMBULBEQVHFPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824064
Nombre IUPAC metil 5-amino-1-benzotiofen-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-aminothionaphthene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-aminobenzothiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, maybridge3_004413, methyl 5-aminobenzo b thiophene-carboxylate, methyl5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, methyl-5-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-amino-1-benzo b thiophene-2-carboxylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.25
Porcentaje de pureza 97%