Learn More
5-Acetilsalicilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469542 25 g 25 g
11479542 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469542 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10215.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16475-90-4 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El 5-acetilsalicilato de metilo se utiliza en los saborizantes y conservantes alimenticios. Es útil en el alivio del dolor de cabeza, así como de dolores musculares y articulares. También es eficaz en la reducción de la fiebre, la inflamación y la hinchazón. Por lo tanto, se ha utilizado para el tratamiento de la artritis reumatoide, la fiebre reumática y las infecciones leves.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16475-90-4
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00040924
Clave InChI XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
PubChem CID 85444
Nombre IUPAC 5-acetil-2-hidroxibenzoato de metilo
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-acetylsalicylate
Punto de fusión 58°C to 62°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2643824
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98%