Learn More
Methyl 5-acetylsalicylate, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10091801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10091801 25 g Glass Bottle 25 g
10491962 5 g Glass Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10091801 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 339180250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16475-90-4
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00040924
Clave InChI XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85444
Nombre IUPAC 5-acetil-2-hidroxibenzoato de metilo
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Specifica
Nombre del producto químico o material Methyl 5-acetylsalicylate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 58°C to 62°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3C(O)C6H3(OH)COOCH3
Cantidad 25 g
Sinónimo methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.