Learn More
Metil 5,6,7,8-Tetradehydro Risperidona, TRC
Código de producto. 30133357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133357 5 mg 5 miligramos
30133913 25 mg 25 miligramos
17991315 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3259625MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106266-08-4
Fórmula molecular C24 H25 F N4 O2
Peso molecular (g/mol) 420.48
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]etil]-2,7-dimetilpiridinatura[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=CN2C(=NC(=C(CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45)C2=O)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Risperidone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25FN4O2/c1-15-3-6-22-26-16(2)19(24(30)29(22)14-15)9-12-28-10-7-17(8-11-28)23-20-5-4-18(25)13-21(20)31-27-23/h3-6,13-14,17H,7-12H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.1962