Learn More
[5-(4-metilbenzoil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo, Mikromol™
Descripción
[5-(4-Metilbenzoil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| CAS | 31545-31-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H15 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP), Mebendazole Related Compound F, Mebendazole Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22) |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3 |
| Nombre IUPAC | N-[5-(4-metilbenzoil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo |
| Mostrar más |