Learn More
Metil 5-(4-Fluorofenil)-(5S)-hidroxipentanoato, TRC
Código de producto. 30466108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466108 50 mg 50 miligramos
30471589 100 mg 100 miligramos
30480700 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30466108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM87063050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870634-36-9
Fórmula molecular C12H15FO3
Peso molecular (g/mol) 226.24
Sinónimo Methyl Ester 4-Fluoro-delta-hydroxybenzenepentanoic Acid,
Nombre IUPAC metil(5S)-5-(4-fluorofenil)-5-hidroxipentanoato
SMILES COC(=O)CCC[C@H](O)c1ccc(F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15FO3/c1-16-12(15)4-2-3-11(14)9-5-7-10(13)8-6-9/h5-8,11,14H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1005