Learn More
[5-(4-fluorobenzoil)-1-metil-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30051521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051521 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051521 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0463.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[5-(4-fluorobenzoil)-1-metil-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
CAS 132119-20-1
Nombres de analitos o componentes Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H14 F N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole Imp. F (EP), Flubendazole Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14FN3O3/c1-21-14-8-5-11(15(22)10-3-6-12(18)7-4-10)9-13(14)19-16(21)20-17(23)24-2/h3-9H,1-2H3,(H,19,20,23)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC N-[5-(4-fluorobenzoil)-1-metilbencimidazol-2-il]carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 327.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1019 g/mol