Learn More
Metil-(5-[2-tienilcarbonil]-1H-benzimidazol-2il)carbamato, TRC
Código de producto. 30476605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30476605 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30476605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM330350100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimodazol-2yl)carbamate (Nocodazole)
CAS 31430-18-9
Fórmula molecular C14 H11 N3 O3 S
Cantidad 100 mg
Sinónimo Nocodazole
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
Nombre IUPAC N-[5-(tiofeno-2-carbonil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 301.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0521