Learn More
(5-((2-metil-4-oxopentan-2-il)tio)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)carbamato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15H19N3O3S |
| Sinónimo | Albendazole Impurity |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)(C)CC(=O)C)ccc2[nH]1 |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Peso molecular (g/mol) | 321.39 |
| Cantidad | 1 mg |