Learn More
[5-(2-fluorobenzoil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 30050724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050724 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050724 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0463.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[5-(2-Fluorobenzoil)-1H-benzimidazol-2-il]carbamato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
CAS 66939-00-2
Nombres de analitos o componentes Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H12 F N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole Imp. E (EP), Flubendazole Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-6-9(8-13(12)19-15)14(21)10-4-2-3-5-11(10)17/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMILES COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3F
Nombre IUPAC N-[5-(2-fluorobenzoil)-1H-bencimidazol-2-il]carbamato de metilo
Peso molecular (g/mol) 313.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.0863 g/mol