Learn More
5-(2-Bromoacetil)-2-hidroxibenzoato de metilo, Mikromol™
Descripción
5-(2-Bromoacetil)-2-hidroxibenzoato de metilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxybenzoate |
| CAS | 36256-45-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxybenzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H9 Br O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 5-(2-bromoacetyl)-2-hydroxy-, methyl ester, Benzoic acid, 5-(bromoacetyl)-2-hydroxy-, methyl ester (9CI), Salicylic acid, 5-(bromoacetyl)-, methyl ester (7CI), 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, 5-(Bromoacetyl)salicylic acid methyl ester, Methyl 5-(2-Bromoacetyl)-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-(bromoacetyl)-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-(bromoacetyl)salicylate, 3-Carbomethoxy-4-hydroxy-alpha-bromoacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9BrO4/c1-15-10(14)7-4-6(9(13)5-11)2-3-8(7)12/h2-4,12H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)CBr |
| Nombre IUPAC | 5-(2-bromoacetil)-2-hidroxibenzoato de metilo |
| Mostrar más |