Learn More
5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoato de metilo (éster metílico de gemfibrozil), Mikromol™
Descripción
5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoato de metilo (éster metílico de gemfibrozil)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate |
| CAS | 149105-25-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H24 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate (Gemfibrozil Methyl Ester), Gemfibrozil Imp. I (EP), 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethyl-pentanoic acid methyl ester, Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate, Gemfibrozil Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24O3/c1-12-7-8-13(2)14(11-12)19-10-6-9-16(3,4)15(17)18-5/h7-8,11H,6,9-10H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(C)CCCOc1cc(C)ccc1C |
| Nombre IUPAC | 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoato de metilo |
| Mostrar más |