Learn More
Metil 4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10769573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10769573 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10443413 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10769573 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39222EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 77484-99-2
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD06797487
Clave InChI LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 5082263
Nombre IUPAC Metil 4H-furo[3,2-b]pirrol-5-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 97%