Learn More
4-Vinilbenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methyl 4-vinylbenzoate is used as a fluid component for enhancing ink stability in printing and also in preparing vinyl substituted beta-diketones. Further, it is used as an organic intermediate for pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-vinilbenzoato de metilo se utiliza como componente fluido para mejorar la estabilidad de la tinta en la impresión y también en la preparación de beta-dicetonas sustituidas por vinilo. Además, se usa como intermedio orgánico en productos farmacéuticos.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-vinylbenzoate |
| Punto de fusión | 32°C to 37°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.19 |
| Porcentaje de pureza | 97% |