Learn More
4-Trifluorometilbenzoilacetato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10035900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10035900 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10035900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425440025
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate
Nombre de nota 95%
CAS 212755-76-5
Punto de fusión 57°C to 62°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H9F3O3
Número MDL MFCD00216521
Cantidad 2.5 g
Sinónimo methyl 4-trifluoromethyl benzoylacetate, methyl 4-trifluoromethylbenzoylacetate, methyl 3-oxo-3-4-trifluoromethyl phenyl propanoate, 3-oxo-3-4-trifluoromethylphenyl propionic acid methyl ester, methyl 3-4-trifluoromethyl phenyl-3-oxopropanoate, pubchem2696, buttpark 18\10-41, methyl 4-trifluoromethyl benzoyl acetate
Información de solubilidad Solubility in water: neglegible in water
Clave InChI NMJOILIYLOHXGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3-oxo-3-[4-(trifluorometil)fenil]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 246.19
PubChem CID 735882
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación