Learn More
Metil 4-(trifluorometil)benzoato, TRC
Código de producto. 30478080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30478080 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30478080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM332118500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
CAS 2967-66-0
Fórmula molecular C9H7F3O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo p-Toluic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-, methyl ester (6CI,8CI), 4-Methoxycarbonylbenzotrifluoride, 4-Trifluoromethylbenzoic acid methyl ester, Methyl p-(trifluoromethyl)benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7F3O2/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)9(10,11)12/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)benzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 204.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0398
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.