Learn More
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10755843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10755843 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10755843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305970010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2967-66-0
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD00042324
Clave InChI VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-trifluoromethyl benzoate, methyl-4-trifluoromethyl benzoate, 4-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-trifluoromethylbenzoate, 3-cf3-c6h4-cooch3, methyl p-trifluoromethyl benzoate, methyl alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluate, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, methyl ester, pubchem14120, acmc-209hab
PubChem CID 520447
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.26g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CF3C6H4COCH3
Índice de refracción 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.14
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid