Learn More
4-(Trifluorometil)benzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448366 100 g 100 g
11428366 5 g 5 g
11438366 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448366 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15400.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2967-66-0 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2967-66-0
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD00042324
Clave InChI VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-trifluoromethyl benzoate, methyl-4-trifluoromethyl benzoate, 4-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-trifluoromethylbenzoate, 3-cf3-c6h4-cooch3, methyl p-trifluoromethyl benzoate, methyl alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluate, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, methyl ester, pubchem14120, acmc-209hab
PubChem CID 520447
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
Punto de fusión 13°C to 14°C
Densidad 1.268
Punto de ebullición 86°C to 87°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 100 g
Beilstein 1963288
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 98%