Learn More
Metil 4-(trifluorometoxi)benzoato, TRC
Código de producto. 30467732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467732 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30467732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM332078100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-(trifluoromethoxy)benzoate
CAS 780-31-4
Fórmula molecular C9H7F3O3
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7F3O3/c1-14-8(13)6-2-4-7(5-3-6)15-9(10,11)12/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Nombre IUPAC metil 4-(trifluorometoxi)benzoato
Peso molecular (g/mol) 220.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0347