Learn More
4-terc-Butilbenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10684662 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10684662 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10684662 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173480250
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-tert-butylbenzoate
Nombre de nota 99%
CAS 26537-19-9
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 122.0°C to 124.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H16O2
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4CO2CH3
Índice de refracción 1.5090 to 1.5110
Número MDL MFCD00008835
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 560
Gravedad específica 0.99
Sinónimo methyl 4-tert-butyl benzoate, methyl p-tert-butylbenzoate, 4-tert-butylbenzoic acid methyl ester, unii-8vk4o27jmt, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, methyl 4-t-butylbenzoate, 8vk4o27jmt, methyl4-tert-butylbenzoate, methyl p-t-butylbenzoate, benzoic acid, p-tert-butyl-, methyl ester
Clave InChI UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 192.26
PubChem CID 97433
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación