Learn More
Metil 4-terc-butilbenzoato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468547 25 g 25 g
11478547 100 g 100 g
11488547 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18619.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26537-19-9 | C12H16O2 | 192.258 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26537-19-9
Fórmula molecular C12H16O2
Peso molecular (g/mol) 192.258
Número MDL MFCD00008835
Clave InChI UPIJOAFHOIWPLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-tert-butyl benzoate, methyl p-tert-butylbenzoate, 4-tert-butylbenzoic acid methyl ester, unii-8vk4o27jmt, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, methyl 4-t-butylbenzoate, 8vk4o27jmt, methyl4-tert-butylbenzoate, methyl p-t-butylbenzoate, benzoic acid, p-tert-butyl-, methyl ester
PubChem CID 97433
Nombre IUPAC 4-terc-butilbenzoato de metilo
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-tert-butylbenzoate
Densidad 0.995
Punto de ebullición 122°C to 124°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza ≥98%