Learn More
Metil 4-sulfamoilbenzoato, TRC
Código de producto. 30484244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30484244 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30484244 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3261701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl 4-Sulfamoylbenzoate
CAS 22808-73-7
Fórmula molecular C8 H9 N O4 S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO4S/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)14(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC metil 4-sulfamoilbenzoato
Peso molecular (g/mol) 215.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0252
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.