Learn More
4-quinuclidinacarboxilato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 4-Quinuclidinecarboxylate |
| CAS | 51069-26-2 |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Azabicyclo[2.2.2]octane-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO2/c1-12-8(11)9-2-5-10(6-3-9)7-4-9/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C12CCN(CC1)CC2 |
| Nombre IUPAC | 1-azabiciclo[2.2.2]octano-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 169.221 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.11 |