Learn More
4-Pirrolidin-1-ilbenzoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10046332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10046332 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10046332 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30122DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-pyrrolidin-1-ylbenzoate
CAS 129414-26-2
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H15NO2
Número MDL MFCD00731259
Cantidad 1 g
Sinónimo methyl 4-pyrrolidin-1-yl benzoate, methyl 4-1-pyrrolidinyl benzenecarboxylate, 1-4-methoxycarbonyl phenyl pyrrolidine, 4-1-pyrrolidinyl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-1-pyrrolidinyl-, methyl ester, methyl 4-pyrrolidinylbenzoate, acmc-1bxvx, methyl 4-pyrrolidin-1-1ylbenzoate, methyl4-pyrrolidin-1-yl benzoate, 4-pyrrolidin-1-yl-benzoic acid methyl ester
Clave InChI XNIVNLQKURGIAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCCC1
Nombre IUPAC metil 4-(pirrolidin-1-il)benzoato
Peso molecular (g/mol) 205.26
PubChem CID 6971085
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 97%