Learn More
Metilbenzoato de metil-4-[(Piridina-3-carbonilamino)metilbenzo, TRC
Código de producto. 30464468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464468 100 mg 100 miligramos
30480429 500 mg 500 miligramos
30477722 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM643668100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554407-47-5
Fórmula molecular C15H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 270.28
SMILES COC(=O)c1ccc(CNC(=O)c2cccnc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-[(Pyridine-3-carbonylamino)methyl]benzoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14N2O3/c1-20-15(19)12-6-4-11(5-7-12)9-17-14(18)13-3-2-8-16-10-13/h2-8,10H,9H2,1H3,(H,17,18)