Learn More
Metil 4-fenil-5-(trifluorometil)tiofeno-2-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10572463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10572463 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10407252 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW02756DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 237385-98-7
Fórmula molecular C13H9F3O2S
Peso molecular (g/mol) 286.268
Número MDL MFCD00110251
Clave InChI RDMSDMSSVFMCKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2-carboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophene-2carboxylate, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 4-phenyl-5-trifluoromethyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2781442
Nombre IUPAC metil 4-fenil-5-(trifluorometil)tiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(S1)C(F)(F)F)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.27
Porcentaje de pureza 95%